Learn More
Zinc copper couple
Codice prodotto. 10369100 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10369100
Marca: Thermo Scientific Acros 271441000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 53801-63-1 | CuZn | 128.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53801-63-1
Formula molecolare CuZn
Molecular Weight (g/mol) 128.93
Numero MDL MFCD00084851
InChI Key TVZPLCNGKSPOJA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zinc-copper couple, cu.zn, zinc copper, copper, compound with zinc 1:1, zinc-copper, brass alloy, zn copper, copper-zinc alloy, zinc copper couple, cu-zn
PubChem CID 10290809
IUPAC Name copper;zinc
SMILES [Cu].[Zn]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc copper couple
Colore Gray to Black
Quantità 100 g
Imballaggio Glass bottle
Forma Powder
Formula lineare ZnCu
Fieser 14,309; 15,367; 16,331; 17,407
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc copper couple
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.