Learn More
Zinc fluoride, 98%
Codice prodotto. 10009061 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
250g
25g
Codice prodotto. 10009061
Marca: Thermo Scientific Acros 363910250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7783-49-5 | F2Zn | 103.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-49-5
Formula molecolare F2Zn
Molecular Weight (g/mol) 103.38
Numero MDL MFCD00011298
InChI Key BHHYHSUAOQUXJK-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zinc ii fluoride, zinc 2+ ion difluoride, acmc-1bhy1, ksc379c0l, zinc fluoride 50g, zinc, ion zn2+ difluoride
PubChem CID 10129912
IUPAC Name zinc;difluoride
SMILES [F-].[F-].[Zn+2]
Specifica
Punti di ebollizione 1500.0°C
Materiale o nome chimico Zinc fluoride
Punto di fusione 872.0°C to 910.0°C
Nota nome 98%
Colore Brown to White
Forma fisica Crystals or Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare ZnF2
Fieser 06,514
Indice di Merck 15, 10335
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in hcl, hno3 and nh4oh, insoluble in alcohol
Peso formulazione 103.38
Percent Purity 98%
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc fluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Zinc fluoride