Learn More
Zinc Oxide, puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99% (KT), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15657580 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
500g
Codice prodotto. 15657580
Marca: Honeywell-Fluka 96479500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.0% (KT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-13-2
Formula molecolare OZn
Molecular Weight (g/mol) 81.38
Numero MDL MFCD00011300
InChI Key XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC Name oxozinc
SMILES O=[Zn]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc oxide
Punto di fusione ∼1975°C
Colore White
pH ∼7 (at 20°C)
Quantità 500 g
Formula lineare ZnO
Numero UN UN3077
Peso formulazione 81.39g/mol
Percent Purity ≥99% (KT)
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder
Densità 5.6g/cm3 at 20°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: zinc oxide