Learn More
R&L Enterprises™ Aste in acciaio zincato
Codice prodotto. 11715386 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Diametro (sistema metrico) asta:
10 mm
12.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 11715386
Marca: R&L Enterprises™ 3108/11
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
An excellent option for the construction of retort stands in the laboratory. R&L Enterprises™ Zinc Plated Rods are manufactured from mild steel.
  • Threaded
  • Available for a range of diameters and lengths
  • Length of rod does not include the thread
Specifica
Materiale Acciaio dolce zincato
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Diametro (sistema metrico) asta 10 mm
Product Type Asta