Learn More
R&L Enterprises™ Aste in acciaio zincato
Codice prodotto. 12368139 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Diametro (sistema metrico) asta:
10 mm
12.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 12368139
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
An excellent option for the construction of retort stands in the laboratory. R&L Enterprises™ Zinc Plated Rods are manufactured from mild steel.
  • Threaded
  • Available for a range of diameters and lengths
  • Length of rod does not include the thread
Specifica
Materiale Acciaio dolce zincato.
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm
Diametro (sistema metrico) asta 12.5 mm
Product Type Supporto aste