Learn More
Zinc shot, 1-5mm (0.04-0.2in), 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11326857
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
Codice prodotto. 11326857
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010759.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-66-6
Formula molecolare Zn
Molecular Weight (g/mol) 65.38
Numero MDL MFCD00011291
InChI Key HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC Name zinc
SMILES [Zn]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc
Colore Gray
Nota nome 1-5mm (0.04-0.2 in.)
Aspetto Gray shot
Densità 7.14g/cm3
Quantità 250 g
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metals basis)
Forma Shot
Peso formulazione 65.3