Learn More
Zinc Standard for ICP/MS, 2% HNO3, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 15246026 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 mL
Dimensione della confezione:
125mL
Codice prodotto. Quantità unitSize
15246026 125 mL 125mL
1 options
Codice prodotto. 15246026
Marca: SPEX Certiprep CLZN21BY
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Zn1μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc Standard
Nota nome ICP/MS
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
CAS 7440-66-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS max % 2.0, 0.0, 98.0
Forma fisica Liquid
Formula molecolare Zn
Numero MDL MFCD00011291
Tecnica ICP-MS
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Tipo di soluzione Standard Solution
InChI Key HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Tipo ICP/ICP-MS Standard
SMILES [Zn]
IUPAC Name zinc
Solvent or Matrix 2% HNO3
Molecular Weight (g/mol) 65.38
PubChem CID 23994
Quantità 125 mL
ChEBI CHEBI:30185
Grado Claritas PPT
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1mg/L
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1 µg/mL Zinc
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid
Product intended for laboratory use only