Learn More
Zinc Standard Solution, 1g/L HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Specifica
Specifica
| La soluzione contiene | HNO3 |
| Concentrazione | 1 g/L |
| Quantità | 100 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Single-element Standard Solution for AAS. Zinc (Zn) 1000mg/l in HNO3 2%
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .