Learn More
Zinc standard solution, for AAS, 1 mg/ml Zn in 2-5% HCl
Codice prodotto. 10790891 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10790891 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10790891 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 196465000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.90€
    56.90€ / 500mL
    Risparmia 4.00€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for atomic adsorption spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc standard solution
Nota nome 1 mg/ml Zn in 2% HCl
Imballaggio Plastic bottle
CAS 7440-66-6, 7647-01-0, 7732-18-5, 7646-85-7
Densità 1.01g/mL
Forma fisica Liquid
Formula molecolare Zn
Concentrazione 997 to 1003 μg/mL of Zn (2+) in 2% HCl (20°C)
Numero MDL MFCD00011291
Colore Incolore
InChI Key HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zn]
IUPAC Name zinc
Molecular Weight (g/mol) 65.38
PubChem CID 23994
Quantità 500 mL
ChEBI CHEBI:30185
Peso formulazione 65.38
Grado AAS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc standard solution, 1 mg/ml Zn in 2% HCl
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.