Learn More
Zinc stearate
Codice prodotto. p-212524 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
20 kg
Dimensione della confezione:
1kg
20kg
5kg
Codice prodotto. 10018511
Marca: Thermo Scientific Acros 263780010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 557-05-1 | C36H70O4Zn | 632.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 557-05-1
Numero MDL MFCD00013031
InChI Key XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zinc stearate, zinc distearate, zinc octadecanoate, stearates, hydense, metallac, hytech, mathe, coad, zink distearat
PubChem CID 11178
IUPAC Name zinc;octadecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Zn+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc stearate
Punto di fusione 118.0°C to 128.0°C
Colore White
Punto d'infiammabilità >100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C36H70O4Zn
Formula lineare [CH3(CH2)16CO2]2Zn
Quantità 1 kg
Indice di Merck 15, 10358
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethanol,diethyl ether,,soluble in benzene,xylene,fats,oils
Molecular Weight (g/mol) 632.34
Peso formulazione 632.34
Percent Purity 12.5 to 14.0% (ZnO)
Forma fisica Powder