Learn More
Zinc sulfate heptahydrate, ACS, 99.0-103.0%
Codice prodotto. 11387728
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 11387728
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033399.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7446-20-0 | H14O11SZn | 287.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7446-20-0
Formula molecolare H14O11SZn
Molecular Weight (g/mol) 287.54
Numero MDL MFCD00149894
InChI Key RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
IUPAC Name zinc;sulfate;heptahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc sulfate
Punto di fusione 100°C
Nota nome heptahydrate
Forma fisica Lump
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99.0-103.0%
Informazioni di solubilità Soluble in water,glycerol.
Peso formulazione 287.54 (161.43anhydrous)
Grado ACS
Sensibilità Hygroscopic
Densità 1.97
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc sulfate heptahydrate, ACS
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Zinc sulfate heptahydrate