Learn More
WTW™ Kit di analisi per zinco
Click to view available options
N. di test:
25
Dimensione della confezione:
125g
Descrizione
- CombiCheck Zinc (Zn) cell test kit
- For use with PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex photometers
- For waste water, particularly from electroplating and metal processing industries, seepage water, sewage sludge, soils
Specifica
Specifica
| Analiti | PAR |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per acque reflue, provenienti in particolare da industrie galvanoplastiche e di elaborazione dei metalli, acque di infiltrazione, fanghi di depurazione, terreni |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fotometri PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex |
| Include | Certificati |
| N. di test | 25 |
| Sufficiente per | 25 test |
| Metodo test | Fotometrico |
| Tipo | Kit di test in cuvetta CombiCheck per zinco (Zn) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Zinc Cell Test Method: photometric 0.20 - 5.00 mg/l Zn Spectroquant
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
- MIXTURE LIST-Contiene: Potassium cyanide