Learn More
Zinc trifluoroacetate hydrate
Codice prodotto. p-7049692
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11363467
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 018686.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 207801-31-8 | C4F6O4Zn | 291.41 g/mol
Zinc trifluoroacetate hydrate is useful biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 207801-31-8
Formula molecolare C4F6O4Zn
Molecular Weight (g/mol) 291.41
Numero MDL MFCD00061595
InChI Key VCQWRGCXUWPSGY-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zinc trifluoroacetate hydrate, acmc-1ch94, zinc trifluoroacetate-water 1/2/1, zinc 2+ hydrate ditrifluoroacetate
PubChem CID 57375648
IUPAC Name zinc;2,2,2-trifluoroacetate;hydrate
SMILES [Zn++].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc trifluoroacetate hydrate
Quantità 25 g
Numero UN UN3077
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 291.40 (Anhydrous)
Forma fisica Chunks and/or Powder