Learn More
Zinc wire, 0.25mm (0.01in) dia, Puratronic™, 99.994% (metals basis)
Codice prodotto. 11326408
Click to view available options
Quantità:
10 m
2 m
50 m
Dimensione della confezione:
10m
2m
50m
Codice prodotto. 11326408
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012055.G2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: approx. 0.35g/m | CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-66-6
Formula molecolare Zn
Molecular Weight (g/mol) 65.38
Numero MDL MFCD00011291
InChI Key HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC Name zinc
SMILES [Zn]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc
Colore Gray
Aspetto Gray wire
Densità 7.14g/cm3
Quantità 2 m
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.994% (Metals basis)
Forma Wire