Learn More
Merck Puntali per pipette ZipTip™
Codice prodotto. 10453382 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
C18 Media
C4 Media
Micro Bed of C18 Media
Strong Cation Exchange Media
Quantità:
8/Pk.
96/Pk.
960/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 8
pezzi 96
pezzi 960
Codice prodotto. 10453382
Marca: Merck ZTSCXS008
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sample preparation and precise liquid handling in one device
A 0.6μL bed of C18, C4, or SCX (strong cation exchange) media is fixed at the end of a 10μL pipet tip such that there is no dead volume; concentrated, purified samples are eluted in 1 to 4μL. For applications requiring smaller elution volumes (e.g., <1μL), ZipTip μ-C18 tips feature a microbed format containing 0.2μL of media.
  • Concentrate and purify 1–100μL biological samples
  • Ideal for purifying and concentrating femtomoles to picomoles of peptides, proteins, or oligonucleotides in minutes prior to mass spectrometry, HPLC, capillary electrophoresis, and other analytical techniques
Order Info
Disponibili in due configurazioni di imballaggio: vassoi risigillabili (confezioni da 8 e 24 puntali) e rack per puntali da 96 posti (confezioni da 96 e confezioni da 960 puntali)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 10 μL
Lunghezza (sistema imperiale) 1.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 3cm
Da utilizzare con (applicazione) Strong Cation Exchange Media
Stile punta Specialty, Media-Fixed
Quantità 8/Pk.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Product Line ZipTip
Materiale Polipropilene
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis