Learn More
Merck Puntali per pipette ZipTip™
Sample preparation and precise liquid handling in one device
Marca:  Merck ZTC18M096
430.76 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10740883
  • 463.00€ / pezzi 96
Spedizione stimata: 13-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Sample preparation and precise liquid handling in one device
A 0.6μL bed of C18, C4, or SCX (strong cation exchange) media is fixed at the end of a 10μL pipet tip such that there is no dead volume; concentrated, purified samples are eluted in 1 to 4μL. For applications requiring smaller elution volumes (e.g., <1μL), ZipTip μ-C18 tips feature a microbed format containing 0.2μL of media.
  • Concentrate and purify 1–100μL biological samples
  • Ideal for purifying and concentrating femtomoles to picomoles of peptides, proteins, or oligonucleotides in minutes prior to mass spectrometry, HPLC, capillary electrophoresis, and other analytical techniques
Order Info
Disponibili in due configurazioni di imballaggio: vassoi risigillabili (confezioni da 8 e 24 puntali) e rack per puntali da 96 posti (confezioni da 96 e confezioni da 960 puntali)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
With Micro Bed of C18
1.2 in.
Specialty, Media-Fixed
Universal Fit
Polypropylene
10 μL
3cm
96/Pk.
ZipTip