Learn More
Zirconium for AAS 1g/L HNO3/HF matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12953245 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12953245 500 mL Bottle 500mL
12943245 100 mL Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12953245 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore B 070 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.50€
    56.60€ / 500mL
    Risparmia 19.90€
    26% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-01-2027
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificadores de productos químicos
CAS 7440-67-7
Formula molecolare Zr
Molecular Weight (g/mol) 91.22
Numero MDL MFCD00011303 MFCD00148878
InChI Key QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC Name zirconium
SMILES [Zr]
Especificaciones
Materiale o nome chimico Zirconium
Imballaggio Bottle
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1 g/L ±0.002 g/L
Numero UN 3287
Tipo Flame Single-element Standard Solution
Solvent or Matrix Nitric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Quantità 500 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Single-element Standard Solution for AAS. Zirconium (Zr) 10mg/l in HNO3 2%,HF 0.5%
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.