Learn More
Zirconium aluminide, 99% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11398107
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11398107
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022886.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12004-83-0
Formula molecolare Al3Zr
Molecular Weight (g/mol) 172.169
Numero MDL MFCD00064837
InChI Key PGLXYLYDLCVKEE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zirconium aluminum, aluminum, compd. with zirconium 3:1, zirconium aluminide, trialumane zirconium
PubChem CID 6336544
IUPAC Name aluminum;zirconium
SMILES [Al].[Al].[Al].[Zr]
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium aluminide
Forma fisica Lump
Quantità 100 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 172.17
Percent Purity 99%