Learn More
Zirconium boride, 99.5% (metals basis excluding Hf), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7076340
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11356508
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012140.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Zirconium boride is use to improve resistance in zirconia-based, carbon-bonded refractories in contact with ferrous melts. Used in nuclear applications, aerospace refractory, in cutting tools and to protect thermocouple tubes. It also used in use of its relatively high conductivity, especially for a ceramic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12045-64-6
Formula molecolare B2Zr
Molecular Weight (g/mol) 112.844
Numero MDL MFCD00064648
InChI Key VWZIXVXBCBBRGP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Zirconium diboride
PubChem CID 9812765
IUPAC Name boron;zirconium
SMILES [B].[B].[Zr]
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium boride
Punto di fusione 3000°C
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Numero UN UN3178
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 112.84
Percent Purity 99.5%
Imballaggio Flacone in plastica