Learn More
Zirconium carbonate, basic hydrate, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11349338
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11349338
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043245.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Zirconium Carbonate is used in the manufacturing of paint drier auxiliaries, pigments, water proof.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57219-64-4
Formula molecolare CH2O7Zr2
Molecular Weight (g/mol) 308.47
Numero MDL MFCD00172265
InChI Key ACWOHNQUPJAZIT-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo hydrogen carbonate; zirconium 4+, zirconium 4+ ion tetrabicarbonate, zirconium iv carbonatebasic
PubChem CID 22645944
IUPAC Name [({[hydroxy(oxo)zirconio]oxy}carbonyl)oxy]zirconiumoylol
SMILES O[Zr](=O)OC(=O)O[Zr](O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium carbonate
Nota nome Basic hydrate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in hot concentrated acids.
Peso formulazione 290.45 (Anhydrous)
Densità 2.2 g/mL