Learn More
Thermo Scientific™ Zirconium Crucible
Codice prodotto. 15473595
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
39 mm
42 mm
47 mm
Altezza (sistema metrico):
33 mm
35 mm
36 mm
44 mm
Descrizione:
Flanged Rim OD: 44 mm
Flanged Rim OD: 48 mm
Flanged Rim OD: 54 mm
SlideOn Ring OD: 48 mm
SlideOn Ring OD: 54 mm
SnapOn Ring OD: 44 mm
SnapOn Ring OD: 48 mm
Snapon Ring OD: 50mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15473595
Marca: Thermo Scientific™ 035945.KT
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Flanged Rim OD: 44 mm
Materiale Zirconium
Diametro (sistema metrico) esterno 39 mm
Altezza (sistema metrico) 33 mm
Product Type Zirconium Crucible
Diametro (sistema metrico) base 29mm