Learn More
Thermo Scientific™ Zirconium Crucible
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
39 mm
42 mm
47 mm
Altezza (sistema metrico):
33 mm
35 mm
36 mm
44 mm
Descrizione:
Flanged Rim OD: 44 mm
Flanged Rim OD: 48 mm
Flanged Rim OD: 54 mm
SlideOn Ring OD: 48 mm
SlideOn Ring OD: 54 mm
SnapOn Ring OD: 44 mm
SnapOn Ring OD: 48 mm
Snapon Ring OD: 50mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Flanged Rim OD: 54 mm |
| Materiale | Zirconium |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 47 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 35 mm |
| Product Type | Zirconium Crucible |
| Diametro (sistema metrico) base | 36mm |