Learn More
Zirconium dichloride oxide hydrate, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Zirconium dichloride oxide is utilized as a precursor to prepare other zirconium compounds. It is employed in acid dyes, pigment toners and antiperspirants. It finds an application as rubber additive and fiber treatment agent. It is also used in paint drying, refractories, ceramics and glaze.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Zirconium Dichloride Oxide |
| Punto di fusione | 400°C (decomposition) |
| Forma fisica | Lump |
| Quantità | 50 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.9%, metal basis |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water and alcohol. |
| IUPAC Name | oxozirconium;octahydrate;dihydrochloride |
| Peso formulazione | 178.13 (Anhydrous) |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Densità | 1.91 |
Sicurezza e movimentazione
- Zirconium dichloride oxide hydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Zirconyl chloride hydrate