Learn More
Zirconium Dichloride Oxide Hydrate, 99.9985% (Metal Basis), Thermo Scientific™, Puratronic™
Codice prodotto. 11386148
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11386148
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011135.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15461-27-5
Formula molecolare Cl2OZr
Molecular Weight (g/mol) 178.12
Numero MDL MFCD00149898
InChI Key IPCAPQRVQMIMAN-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zirconyl chloride hydrate, zirconium dichloride oxide hydrate, zirconium, dichlorooxo-, monohydrate, zirconium oxychloride hydrate, cl2ozr.h2o, zirconium dichloride oxide hydrate, puratronic, zirconyl chloride hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211499
SMILES Cl[Zr](Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium Dichloride Oxide Hydrate
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.9985%, metal basis
Informazioni di solubilità Soluble in cold water,methanol,diethyl ether and alcohol.Slightly soluble in hydrochloric acid. Insoluble in organic solvents.
IUPAC Name oxozirconium;hydrate;dihydrochloride
Peso formulazione 178.13 (Anhydrous)
Sensibilità Hygroscopic