Learn More
Zirconium dinitrate oxide hydrate, Puratronic™, 99.994% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7049122
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11372058
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012971.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Zirconium dintrate oxide hydrate is used to prepare CeO2-ZrO2 mixed oxide catalyst supports. It may be used as zirconium precursor in the preparation of Pb(Zr0.50Ti0.50)O3 ferroelectric thin films and Silica- and alumina-doped nanocrystalline ceria/zirconia (Ce0.5Zr0.5O2).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14985-18-3
Formula molecolare N2O7Zr
Molecular Weight (g/mol) 231.23
Numero MDL MFCD00149896
InChI Key JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zirconium dinitrate oxide hydrate, zirconyl nitrate hydrate, zirconium iv dinitrate oxide hydrate, oxozirconiumbis ylium hydrate dinitrate, zirconium iv oxynitrate hydrate, zirconium dinitrate oxide hydrate, puratronic, zirconium iv oxynitrate hydrate, technical grade, zirconium iv oxynitrate hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211674
SMILES [O-][N+](=O)O[Zr](=O)O[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium dinitrate oxide hydrate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare ZrO(NO3)2·xH2O
Numero UN UN1477
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol
IUPAC Name (nitrooxy)(oxo)zirconio nitrate
Peso formulazione 231.23 (Anhydrous)
Percent Purity 99.994%
Grado Puratronic