Learn More
Zirconium fluoride, 99.5%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-221523 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10792761
Marca: Thermo Scientific Acros 299790250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-64-4
Formula molecolare F4Zr
Molecular Weight (g/mol) 167.21
Numero MDL MFCD00011307
Specifica
Punti di ebollizione 905.0°C
Materiale o nome chimico Zirconium fluoride
Punto di fusione 640.0°C
Nota nome 99.5%
Colore White
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.4% min
Formula lineare ZrF4
Indice di Merck 15, 10375
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.388 g/100mL. Other solubilities: slightly soluble in hf
Peso formulazione 167.21
Percent Purity 99.5%
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zirconium fluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Zirconium fluoride