Learn More
Zirconium foil, 0.25mm (0.01in) thick, 99.94% (metals basis excluding Hf), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7048219
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
25 x 100 mm
Dimensione della confezione:
25mm
Pezzo
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11386547
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000417.FF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-67-7
Formula molecolare Zr
Molecular Weight (g/mol) 91.22
Numero MDL MFCD00011303 MFCD00148878
InChI Key QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC Name zirconium
SMILES [Zr]
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium foil
Nota nome 0.25mm (0.01 in.) thick
Quantità 25 x 25 mm
Odore Odorless
Peso ≈1g/25x25mm
Forma Foil
Note percentuale saggio (metals basis excluding Hf)
Percent Purity 99.94%