Learn More
Zirconium(IV) chloride, 98%, anhydrous
Codice prodotto. 13418458 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
Codice prodotto. 13418458
Marca: Thermo Scientific Acros 206410025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10026-11-6 | Cl4Zr | 233.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10026-11-6
Formula molecolare Cl4Zr
Molecular Weight (g/mol) 233.03
Numero MDL MFCD00011306
Sinonimo Zirconium tetrachloride
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium(IV) chloride
Punto di fusione 437.0°C
Nota nome 98%
Colore White
Forma fisica Fine Powder
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare ZrCl4
Beilstein 01,1295
Fieser 13,16
Indice di Merck 15,10374
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: forming hcl and zro2, soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 233.03
Percent Purity 98%
Imballaggio Glass bottle
Densità 2.8
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zirconium(IV) chloride, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.