Learn More
Zirconium(IV) chloride, Reactor Grade, 99.5+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11316468
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
10g
2kg
500g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11316468
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012104.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Zirconium tetrachloride is commonly utilized as a Lewis acid catalyst in many organic synthesis reactions. It is an important source for organometallic complexes of zirconium. It is practiced in many areas like nuclear industry, metal industry, photography, glass, and ceramic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10026-11-6
Formula molecolare ZrCl4
Numero MDL MFCD00011306
Sinonimo Zirconium tetrachloride
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium(IV) chloride
Punto di fusione 331° (sublimation)
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio >99.5% (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,ether,hydrochloric acid.
Peso formulazione 233.03
Grado Reactor
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 2.803 g/mL