Learn More
Zirconium(IV) fluoride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7080354
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11394939
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 086112.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Zirconium(IV) fluoride is used as a zirconium source in oxygen-sensitive applications such as metal production. Together with uranium salt, zirconium fluoride can be a component of fuel-coolant in molten salt reactors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-64-4
Formula molecolare F4Zr
Numero MDL MFCD00011307
Sinonimo Zirconium tetrafluoride
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium (IV) fluoride
Punto di fusione 600°C (sublimation)
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Formula lineare ZrF4
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,10175
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water; Soluble in hydrofluoric acid
Peso formulazione 167.21
Percent Purity 98%
Indice di rifrazione 1.59
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 4.43 g/mL