Learn More
Zirconium(IV) fluoride, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11358288
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11358288
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039489.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
It is used as a zirconium source in oxygen-sensitive applications, e.g. metal production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-64-4
Numero MDL MFCD00011307
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium(IV) fluoride
Punto di fusione 600°C (sublimation)
Colore White
Forma fisica Pieces
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare ZrF4
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,10175
Peso formulazione 167.21
Percent Purity 99.9%
Indice di rifrazione 1.59
Sensibilità Moisture Sensitive
Densità 4.43g/mL