Learn More
Zirconium(IV) fluoride, low hafnium, 99%, Hf <0.1%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11307247
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11307247
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011542.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Zirconium fluoride is used as a zirconium source in oxygen-sensitive applications such as metal production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-64-4
Numero MDL MFCD00011307
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium(IV) fluoride
Punto di fusione 600°C (sublimation)
Nota nome Low hafnium
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Formula lineare ZrF4
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,10175
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 167.21
Percent Purity 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Hf <0.1%
Indice di rifrazione 1.59
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 4.43 g/mL