Learn More
Zirconium(IV) oxide, 20% in H2O, colloidal dispersion, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7050966
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 11389257
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040124.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-23-4
Formula molecolare O2Zr
Molecular Weight (g/mol) 123.22
Numero MDL MFCD00011310 MFCD01868884
InChI Key MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC Name dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium(IV) oxide
Nota nome Colloidal dispersion
Colore White
Forma fisica Particles in Liquid
Quantità 500 g
Formula lineare ZrO2
Indice di Merck 14,10180
Informazioni di solubilità Soluble in alcohols,hydrofluoric and hot sulphuric acid. Insoluble in water.
Peso formulazione 123.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20% in H2O