Learn More
Zirconium(IV) oxide, calcia stabilized, 99.4% (metals basis excluding Hf), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7051101
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
Codice prodotto. 11378418
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040453.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-23-4
Formula molecolare O2Zr
Molecular Weight (g/mol) 123.22
Numero MDL MFCD00011310 MFCD01868884
InChI Key MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC Name dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Specifica
Punti di ebollizione ∼5000°C
Materiale o nome chimico Zirconium(IV) oxide
Punto di fusione ∼2700°C
Nota nome Calcia stabilized
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (metals basis excluding Hf)
Indice di Merck 14,10180
Peso formulazione 123.22
Percent Purity 99.4%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ZrO2, 4% CaO