Learn More
Zirconium(IV) oxide, yttria stabilized, 99% (metals basis excluding Hf), Hf 4% max, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-4782253
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11353338
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036272.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Stabilized with 1.3% yttrium
Instead of lime for the oxyhydrogen light. As organic intermediate and in pharmaceutical applications. Used as raw material for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-23-4
Formula molecolare O2Zr
Molecular Weight (g/mol) 123.22
Numero MDL MFCD00011310 MFCD01868884
InChI Key MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC Name dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Specifica
Punti di ebollizione ca 5000°C
Materiale o nome chimico Zirconium(IV) Oxide
Punto di fusione ∽2700°C
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99%, metal basis excluding Hf
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in hot and concentrated hydrofluoric acid and sulfuric acid.