Learn More
Zirconium Nickel powder, -325 mesh, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11309269
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11309269
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 088406.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium Nickel powder
Colore Gray
CAS 11146-74-0
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Zr:Ni; 70:30 wt%
Quantità 100 g
Dimensioni maglia −325 Mesh
Sensibilità Air Sensitive
Forma Powder
Numero MDL MFCD00192582
Numero UN UN3089