Learn More
Zirconium Oxide, Catalyst Support, Sulfated, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15482397
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15482397
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045600.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD01863639
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium Oxide
Punto di fusione 3500°C
Colore White
Forma fisica Pellets
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Soluble in hydrofluoric acid and sulfuric acid.
Odore Odorless
Aspetto White pellets
Densità 5.5