Learn More
Zirconium Oxide, Catalyst Support, Sulfated, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Zirconium Oxide |
| Punto di fusione | 3500°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Pellets |
| Quantità | 100 g |
| Informazioni di solubilità | Soluble in hydrofluoric acid and sulfuric acid. |
| Odore | Odorless |
| Aspetto | White pellets |
| Densità | 5.5 |