Learn More
Zirconium oxide, catalyst support, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11390458
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 11390458
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043814.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Catalyst carrier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00011310
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium Oxide
Nota nome Catalyst Support
Forma fisica Pellets
Quantità 100 g