Learn More
RETSCH Zirconium Oxide Comfort Grinding Jars
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Available in a variety of sizes
- Optional aeration covers
- Pressure tight safety closure devices
Specifica
Specifica
| Product Type | Comfort Grinding Jar |
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For PM 100, PM 200, PM 400 and S 100 |
| Materiale | Zirconium Oxide |