Learn More
RETSCH Zirconium Oxide Grinding Balls
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Cell and Tissue Disruption with 200,400 mm
Centrifugal Ball Mill S 100
High Energy Ball Mill Emax
MM 200 and MM 301
MM 400
Diametro (sistema metrico):
0.1 mm
0.5 mm
1 mm
2 mm
3 mm
5 mm
12 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 200
Specifica
Specifica
| Product Type | Grinding Balls |
| Diametro (sistema metrico) | 3 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | MM 400 |
| Materiale | Zirconium Oxide |