Learn More
RETSCH Zirconium Oxide Grinding Balls
Codice prodotto. p-8007385 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Cell and Tissue Disruption with 200,400 mm
Centrifugal Ball Mill S 100
High Energy Ball Mill Emax
MM 200 and MM 301
MM 400
Diametro (sistema metrico):
0.1 mm
0.5 mm
1 mm
2 mm
3 mm
5 mm
12 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 200
Codice prodotto. 10354671
Marca: RETSCH 05.368.0096
Solo null disponibili
Specifica
Product Type Grinding Balls
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) MM 200 and MM 301
Materiale Zirconium Oxide