Learn More
Zirconium oxide, polymeric precursor, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11325587
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11325587
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042766.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Preparation of zirconium oxide films, solid electrolyte
Zirconium oxide is used in precision ball valve balls and seats, rollers and guides for metal tube forming, powder compacting dies, marine pump seals and shaft guides, thread and wire guides, high temperature induction furnace susceptors, oxygen sensors and fuel cell membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-23-4
Formula molecolare O2Zr
Molecular Weight (g/mol) 123.22
Numero MDL MFCD00011310 MFCD01868884
InChI Key MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC Name dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium oxide
Nota nome Polymeric precursor
Colore Yellow through Brown
Forma fisica Viscous Liquid
Quantità 500 g
Numero UN UN1993
Informazioni di solubilità Soluble in alcohols
Odore Alcohol-like
Sensibilità Moisture sensitive