Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zirconium Oxide Round Bottom Crucibles, High Form
Codice prodotto. 15463845
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
100 mL
200 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
26mm
30mm
56mm
69mm
Altezza (sistema metrico):
29mm
34mm
68mm
85mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15463845
Marca: Thermo Scientific Chemicals 041300.KF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Zirconium Oxide
Quantità 1 Piece
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 56mm
Altezza (sistema metrico) 68mm
Product Type Zirconium Oxide Round Bottom Crucibles, High Form
Diametro (sistema metrico) base 35mm