Learn More
Thermo Scientific™ Zirconium Oxide Round Bottom Crucibles, Low Form
Codice prodotto. 15423845
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
100 mL
200 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
29mm
67mm
82mm
Altezza (sistema metrico):
21mm
51mm
63mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15423845
Marca: Thermo Scientific™ 041296.KF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Zirconium Oxide
Quantità 1 Piece
Capacità (sistema metrico) 200 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 82mm
Altezza (sistema metrico) 63mm
Product Type Zirconium Oxide Round Bottom Crucibles, Low Form
Diametro (sistema metrico) base 42mm