Learn More
Zirconium oxide, Yttria stabilized, Grinding Pieces; Diameter (mm), 10, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-4865112
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 11399408
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043286.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00145546
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium oxide
Colore White
Quantità 250 g
Odore Odorless
Aspetto Off-white chunks