Learn More
Zirconium oxide Yttrium oxide substrate, 10x10x1mm, polished one side, 100 orientation, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-5548971
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
5 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11308867
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038509.KT
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium Oxide Yttrium Oxide Substrate
Nota nome Polished One Side
Forma fisica Plate
Quantità 1 Ea.
Formula molecolare ZrO2 + 9.5% Y2O3
Numero MDL MFCD01868885