Learn More
Zirconium rod, 12.7mm (0.5in) dia, annealed, 99.2+% (metals basis excluding Hf), Hf 4.5% max, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7048407
Click to view available options
Quantità:
5 cm
30 cm
Dimensione della confezione:
30cm
5cm
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11325948
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010442.BQ
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-67-7
Formula molecolare Zr
Molecular Weight (g/mol) 91.22
Numero MDL MFCD00011303 MFCD00148878
InChI Key QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC Name zirconium
SMILES [Zr]
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium rod
Nota nome 12.7mm (0.5 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Quantità 5 cm
Odore Odorless
Peso ≈8.24g/cm
Forma Rod
Note percentuale saggio (metals basis excluding Hf), Hf 4.5% max.
Percent Purity ≥99.2%