Learn More
Zirconium silicate, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11357278
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
10kg
2kg
500g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11357278
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 030477.A3
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Zirconium silicate is used for manufacturing refractory materials for applications where resistance to corrosion by alkali materials is required. It is also used in production of some ceramics, enamels, and ceramic glazes. In enamels and glazes it serves as an opacifier. It can be also present in some cements. Another use of zirconium silicate is as beads for milling and grinding. Thin films of zirconium silicate and hafnium silicate produced by chemical vapor deposition. Potential alternative gate dielectric to silica.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10101-52-7
Formula molecolare O4SiZr
Molecular Weight (g/mol) 183.31
Numero MDL MFCD00085353
InChI Key GFQYVLUOOAAOGM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zirconium silicate, hyacinth, zircon, zircon zr sio4, zirconite, zircosil 15, standard sf 200, ultrox 500w, a-pax 45m, zirconium iv silicate
PubChem CID 61775
IUPAC Name zirconium(4+);silicate
SMILES [Zr+4].[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium silicate
Punto di fusione 2550°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 2 kg
Indice di Merck 14,10181
Informazioni di solubilità Insoluble in water,acids,alkali and aqua regia.
Peso formulazione 183.3
Odore Odorless
Densità 4.56 g/mL