Learn More
Zirconium standard solution, for AAS, 1mg/mL Zr in 5% HF, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for atomic adsorption spectroscopy
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Zirconium standard solution |
| Nota nome | 1 mg/ml Zr in 5% HF |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| CAS | 7440-67-7, 7664-39-3, 7732-18-5 |
| Forma fisica | Liquid |
| Formula molecolare | Zr |
| Concentrazione | 990 to 1010 μg/mL of Zr(4+) in 5% HF |
| Numero MDL | MFCD00011303 MFCD00148878 |
| Colore | Incolore |
| InChI Key | QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Zirconium standard solution, 1 mg/ml Zr in 5% HF
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H301-Tossico se ingerito.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.